Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC530013-1G
APOSPC530013-1GEA
150
EUR
APOSPC530013-1G
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine
Formel:
C₂₄H₂₀FNO₄ Molecular Weight: 405,418 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03428032 CAS-Nummer: 511272-51-8 |