(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530014-1G PC530014-5G
APOSPC530014-1GEA 140 EUR
APOSPC530014-1G APOSPC530014-5G
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04113656
CAS-Nummer: 723284-81-9