3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530025-1G PC530025-250MG PC530025-500MG
APOSPC530025-1GEA 699 EUR
APOSPC530025-1G APOSPC530025-250MG APOSPC530025-500MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Molecular Weight: 253.649 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18071794
CAS-Nummer: 1236862-38-6