Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530030-1G PC530030-250MG PC530030-500MG
APOSPC530030-1GEA 870 EUR
APOSPC530030-1G APOSPC530030-250MG APOSPC530030-500MG
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan
Formel: C₁₆H₁₉FN₂O₄
Molecular Weight: 322.331 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264332
CAS-Nummer: 114926-41-9