7-Fluoro-L-tryptophan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC530032-100MG PC530032-1G PC530032-250MG
APOSPC530032-100MGEA 0 EUR
APOSPC530032-100MG APOSPC530032-1G APOSPC530032-250MG
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
7-Fluoro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264337
CAS-Nummer: 138514-97-3