6-Fluoro-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530037-1G PC530037-250MG PC530037-500MG
APOSPC530037-1GEA 980 EUR
APOSPC530037-1G APOSPC530037-250MG APOSPC530037-500MG
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
6-Fluoro-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molecular Weight: 222,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17214432
CAS-Nummer: 108391-82-8