(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC530039-1G PC530039-250MG
APOSPC530039-1GEA 945 EUR
APOSPC530039-1G APOSPC530039-250MG
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205.177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09253775
CAS-Nummer: 306281-86-7