b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530043-1G PC530043-250MG PC530043-500MG
APOSPC530043-1GEA 940 EUR
APOSPC530043-1G APOSPC530043-250MG APOSPC530043-500MG
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11213673
CAS-Nummer: 1094709-76-8