b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530045-1G
PC530045-250MG
PC530045-500MG
APOSPC530045-1GEA
783
EUR
APOSPC530045-1G
APOSPC530045-250MG
APOSPC530045-500MG
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formel:
C₉H₁₂FNO Molecular Weight: 169,196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01697331 CAS-Nummer: 35373-69-4 |