b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanol
PC530046-1G
PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA
695
EUR
APOSPC530046-1G
APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Formel:
C₈H₉ClFNO Molecular Weight: 189.615 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16040267 CAS-Nummer: 1250241-63-4 |