(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530047-1G PC530047-250MG PC530047-500MG
APOSPC530047-1GEA 870 EUR
APOSPC530047-1G APOSPC530047-250MG APOSPC530047-500MG
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂FNO
Molecular Weight: 169,196 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17214637
CAS-Nummer: 200267-65-8