4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530052-1G
PC530052-250MG
PC530052-500MG
APOSPC530052-1GEA
806
EUR
APOSPC530052-1G
APOSPC530052-250MG
APOSPC530052-500MG
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅F₂N·ClH Molecular Weight: 247.712 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28144979 CAS-Nummer: 203860-02-0 |