4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530053-1G PC530053-500MG
APOSPC530053-1GEA 568 EUR
APOSPC530053-1G APOSPC530053-500MG
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Molecular Weight: 281,702 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28064040
CAS-Nummer: 69908-12-9