3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530055-1G PC530055-500MG
APOSPC530055-1GEA 438 EUR
APOSPC530055-1G APOSPC530055-500MG
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09043718
CAS-Nummer: 748124-46-1