2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530057-1G
PC530057-500MG
APOSPC530057-1GEA
654
EUR
APOSPC530057-1G
APOSPC530057-500MG
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₂F₃N·ClH Molecular Weight: 287.708 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536877 CAS-Nummer: 472964-20-8 |