Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53024-1G PC53024-5G
APOSPC53024-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53024-1G APOSPC53024-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Molecular Weight: 267.48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28140551
CAS-Nummer: 1784053-31-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable