3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-2-chloro-6-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)carbamate
PC53026-1G PC53026-5G
APOSPC53026-1GEA 360 EUR
APOSPC53026-1G APOSPC53026-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28140552
CAS-Nummer: 1820673-55-9