3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53027-1G PC53027-5G PC53027-250MG
APOSPC53027-1GEA 488 EUR
APOSPC53027-1G APOSPC53027-5G APOSPC53027-250MG
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Molecular Weight: 251.48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28140553
CAS-Nummer: 1704367-13-4