3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-(3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53028-1G PC53028-5G
APOSPC53028-1GEA 480 EUR
APOSPC53028-1G APOSPC53028-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28155021
CAS-Nummer: 1805575-98-7
UN: 3261
ADR: 8,III