5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2-Nitro-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53031-1G
PC53031-5G
APOSPC53031-1GEA
406
EUR
APOSPC53031-1G
APOSPC53031-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formel:
C₈H₅F₄NO₃ Molecular Weight: 239.124 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28155023 CAS-Nummer: 334929-98-5 |