5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53036-1G PC53036-5G
APOSPC53036-1GEA 0 EUR
APOSPC53036-1G APOSPC53036-5G
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrFNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28897196
CAS-Nummer: 1935441-96-5