2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC53038-1G PC53038-250MG
APOSPC53038-1GEA 754 EUR
APOSPC53038-1G APOSPC53038-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅
Molecular Weight: 275,013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28897198
CAS-Nummer: 1934665-18-5
UN: 3265
ADR: 8,III