Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53039-1G PC53039-250MG PC53039-5G
APOSPC53039-1GEA 0 EUR
APOSPC53039-1G APOSPC53039-250MG APOSPC53039-5G
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22393602
CAS-Nummer: 1823296-98-5