6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrobenzene
PC53041-1G
PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA
165
EUR
APOSPC53041-1G
APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840797 CAS-Nummer: 884495-47-0 |