5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53047-1G PC53047-5G
APOSPC53047-1GEA 188 EUR
APOSPC53047-1G APOSPC53047-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅BrF₄O₃S
Molecular Weight: 337.086 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28963743
CAS-Nummer: 1936290-01-5
UN: 3265
ADR: 8 III