2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53066-1G PC53066-250MG
APOSPC53066-1GEA 1150 EUR
APOSPC53066-1G APOSPC53066-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₀H₈F₅NO₂
Molecular Weight: 269,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28963752
CAS-Nummer: 1980040-18-3