2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 633 EUR
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09935620
CAS-Nummer: 936249-94-4