(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53089-100MG PC53089-1G PC53089-250MG
APOSPC53089-100MGEA 30.7 EUR
APOSPC53089-100MG APOSPC53089-1G APOSPC53089-250MG
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol
Formel: C₇H₅Br₂FO
Molecular Weight: 283.92 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28717473
CAS-Nummer: 1346674-69-8