4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53100-1G
PC53100-25G
PC53100-5G
APOSPC53100-1GEA
65.4
EUR
APOSPC53100-1G
APOSPC53100-25G
APOSPC53100-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190.119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847153 CAS-Nummer: 1214379-56-2 |