3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC53110-1G
PC53110-250MG
APOSPC53110-1GEA
532
EUR
APOSPC53110-1G
APOSPC53110-250MG
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid
Formel:
C₈H₃F₁₃O₂ Schmelzpunkt: 55 °C Dichte: 2,235 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203190 CAS-Nummer: 53826-12-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...