5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53126-100MG PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA 173 EUR
APOSPC53126-100MG APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₄F₃N₃
Molecular Weight: 187.122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193496
CAS-Nummer: 617678-32-7