2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-3-hydroxybenzyl alcohol, 4-Fluoro-4-hydroxybenzyl alcohol
PC53135-1G
PC53135-250MG
PC53135-5G
APOSPC53135-1GEA
184
EUR
APOSPC53135-1G
APOSPC53135-250MG
APOSPC53135-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Molecular Weight: 142,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031832 CAS-Nummer: 934241-78-8 |