3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Difluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 667 EUR
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172.129 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09787482
CAS-Nummer: 133186-55-7