Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 279 EUR
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₆F₃NO₅
Molecular Weight: 265,143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698078
CAS-Nummer: 728-54-1