Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate
PC53172-5G
APOSPC53172-5GEA
74.1
EUR
APOSPC53172-5G
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090527 CAS-Nummer: 155377-05-2 |