2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53174-1G PC53174-250MG
APOSPC53174-1GEA 464 EUR
APOSPC53174-1G APOSPC53174-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698502
CAS-Nummer: 1214326-36-9