(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
PC53181-1G
PC53181-250MG
APOSPC53181-1GEA
542
EUR
APOSPC53181-1G
APOSPC53181-250MG
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
Formel:
C₃H₆F₃N Molecular Weight: 113.082 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16817687 CAS-Nummer: 779303-24-1 UN: 2733 ADR: 3+8 III |