Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Difluoromethyl triflate, Trifluoromethanesulphonic acid difluoromethyl ester
PC53222-5G
APOSPC53222-5GEA 163 EUR
APOSPC53222-5G
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₂HF₅O₃S
Molecular Weight: 200,085 g/mol
Siedepunkt: 49 °C
Dichte: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28054469
CAS-Nummer: 1885-46-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II