2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC53244-1G
PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA
0
EUR
APOSPC53244-1G
APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formel:
C₅H₂ClF₇O₂ Siedepunkt: 108…109 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD25955259 CAS-Nummer: 108156-21-4 UN: 3277 ADR: 6.1+8,II |