3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53246-1G PC53246-25G PC53246-5G
APOSPC53246-1GEA 31.9 EUR
APOSPC53246-1G APOSPC53246-25G APOSPC53246-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 236,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20233291
CAS-Nummer: 1244642-73-6