4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53249-1G PC53249-5G
APOSPC53249-1GEA 55.1 EUR
APOSPC53249-1G APOSPC53249-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847162
CAS-Nummer: 1214358-05-0