Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53305-1G PC53305-250MG PC53305-5G
APOSPC53305-1GEA 62.5 EUR
APOSPC53305-1G APOSPC53305-250MG APOSPC53305-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₅BrFNO₄
Molecular Weight: 278,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12172980
CAS-Nummer: 328547-12-2