1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53306-1G PC53306-250MG
APOSPC53306-1GEA 357 EUR
APOSPC53306-1G APOSPC53306-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₈H₅BrF₄O
Molecular Weight: 273,022 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16067892
CAS-Nummer: 150698-79-6