6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC53332-1G PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA 360 EUR
APOSPC53332-1G APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₃BrF₃N₃
Molecular Weight: 266.018 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111700
CAS-Nummer: 1166819-53-9