4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53352-1G PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA 249 EUR
APOSPC53352-1G APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₇F₂N
Molecular Weight: 167.155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015609
CAS-Nummer: 55805-05-5