4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53353-1G
PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA
741
EUR
APOSPC53353-1G
APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₈F₂O Molecular Weight: 170.156 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17015610 CAS-Nummer: 55805-22-6 |