3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 579 EUR
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Formel: C₉H₄F₃NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12188974
CAS-Nummer: 100663-25-0