Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53375-1G
PC53375-250MG
PC53375-5G
APOSPC53375-1GEA
224
EUR
APOSPC53375-1G
APOSPC53375-250MG
APOSPC53375-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₅BrFNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12173001 CAS-Nummer: 1153285-35-8 |