4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53376-1G PC53376-250MG
APOSPC53376-1GEA 1320 EUR
APOSPC53376-1G APOSPC53376-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Molecular Weight: 250,022 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168699
CAS-Nummer: 1379332-76-9