4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11977380
CAS-Nummer: 355423-16-4